2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0168.08EA 961 EUR
PROOMM0168.08
2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd
2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd
Formel: C₈H₁₁ClN₂O
Molecular Weight: 186,6387 g/mol
MDL: MFCD01934396
CAS-Nummer: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0