2-Butylimidazol-4-carbaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB02028EEEA
0
EUR
MAYBSB02028EE
MAYBSB02028EA
MAYBSB02028DA
2-Butylimidazol-4-carbaldehyd
2-Butylimidazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₈H₁₂N₂O |
MDL:
MFCD01075030 CAS-Nummer: 68282-49-5 |