3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2933-1GEA
490
EUR
COBBBB-2933-1G
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalinboronsäure
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalinboronsäure
Formel:
C₁₅H₂₃BO₂ Molecular Weight: 246,1529 g/mol |
MDL:
MFCD08436043 CAS-Nummer: 169126-64-1 |