3-Chlor-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6044-1GEA
179
EUR
COBBHC-6044-1G
COBBHC-6044-5G
3-Chlor-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazin
3-Chloro-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazine
Formel:
C₈H₇ClN₄ Molecular Weight: 194,6210 g/mol |
MDL:
MFCD09800928 CAS-Nummer: 941294-26-4 |