1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL298743-10GEA
40.1
EUR
SIAL298743-10G
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan, Sigma-Aldrich®
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan
Formel:
C₁₀H₁₆O₄ Molecular Weight: 200,23 g/mol |
MDL:
MFCD00010851 CAS-Nummer: 183-97-1 |