7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2004-5GEA 499 EUR
COBBHC-2004-5G COBBHC-2004-1G
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₇N₃O₂
MDL: MFCD00179132
CAS-Nummer: 34165-07-6