7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure Hydrat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H35003.MDEA 155 EUR
H35003.MD
7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure Hydrat 95%
7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure Hydrat
Formel: C₈H₅BrN₂O₂·H₂O
Schmelzpunkt: 234…235 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22989340
CAS-Nummer: 1019018-46-2