3,8-Dibrom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2125-5GEA
205
EUR
COBBHC-2125-5G
COBBHC-2125-1G
3,8-Dibrom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
3,8-Dibrom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₃Br₂ClN₂ |
MDL:
MFCD11504899 CAS-Nummer: 1072944-57-0 |