3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT10X-0880.1EA
0
EUR
BIOT10X-0880.1
BIOT10X-0880.500
BIOT10X-0880.5
BIOT10X-0880.10
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅BrN₂ |
MDL:
MFCD00014556 CAS-Nummer: 4926-47-0 |