1-Vinylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL235466-25GEA 33.7 EUR
SIAL235466-25G SIAL235466-100G
1-Vinylimidazol, Sigma-Aldrich®
1-Vinylimidazol
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94,12 g/mol
MDL: MFCD00005297
CAS-Nummer: 1072-63-5
EINECS: 214-012-0