1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0403-100GEA
147
EUR
COBBOT-0403-100G
COBBOT-0403-25G
COBBOT-0403-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
Formel:
C₈H₁₂O₃ Molecular Weight: 156,18 g/mol |
MDL:
MFCD00010214 CAS-Nummer: 4746-97-8 |