3-Pyrid-4-ylbenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC035601DAEA
0
EUR
MAYBCC035601DA
3-Pyrid-4-ylbenzoesäure
3-Pyrid-4-ylbenzoesäure
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Molecular Weight: 199,2054 g/mol |
MDL:
MFCD05864808 CAS-Nummer: 4385-78-8 |