(1S)-(+)-Campher-10-sulfonamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
44361.03EA 40.1 EUR
44361.03 44361.06 44361.14
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonamid ≥97%
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonamid
Formel: C₁₀H₁₇NO₃S
Molecular Weight: 231,32
Schmelzpunkt: 133…135 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075611
CAS-Nummer: 60933-63-3