3-Fluor-2,4-dimethoxyanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1120-1GEA
341
EUR
COBBAN-1120-1G
COBBAN-1120-5G
3-Fluor-2,4-dimethoxyanilin
3-Fluor-2,4-dimethoxyanilin
Formel:
C₈H₁₀FNO₂ |
MDL:
MFCD09258660 CAS-Nummer: 195136-66-4 |