1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8819-1GEA
60.3
EUR
COBBPN-8819-1G
COBBPN-8819-250M
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ |
MDL:
MFCD09864190 CAS-Nummer: 1046832-21-6 |