Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Lieferant: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
KAVA632426207252EA 726 EUR
KAVA632426207252 KAVA632426207250 KAVA632426207052 KAVA632426207950 KAVA632426207102 KAVA632426207300 KAVA632426207501 KAVA632426207941 KAVA632426207500 KAVA632426207940
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Kolben Erlenmeyerkolben
Aus Borosilikatglas.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld.