Desinfektionsmittel, steril und amphoter, Crystel Diamond
Lieferant: Tristel
TRSTCRY107EA 268 EUR
TRSTCRY107
Desinfektionsmittel, steril und amphoter, Crystel Diamond
Flüssiges Rotations-Desinfektionsmittel, welches oberflächenaktive Mittel enthält und auf einer amphoteren Verbindung basiert. Für die Umgebungs- und Flächendesinfektion.
  • Geeignet für Produktkontaktbereiche, Wände und Böden
  • Verwendung auf vorgereinigten Oberflächen
  • Nur für den professionellen Gebrauch
Crystel Diamond ist ideal für die Desinfektion von Wänden und Böden und auf den meisten Oberflächen in pharmazeutischen Produktionsstätten sicher einsetzbar.
  • Geeignet für Produktkontaktbereiche, Wände und Böden
  • Verwendung auf vorgereinigten Oberflächen
  • Nur für den professionellen Gebrauch
Crystel Diamond ist ideal für die Desinfektion von Wänden und Böden und auf den meisten Oberflächen in pharmazeutischen Produktionsstätten sicher einsetzbar.
EN-Normen: EN 1276 - Bakterizide Aktivität, EN 1650 - Fungizide Aktivität, EN 13697 Bakterizider Oberflächen-Test
Alle Desinfektionsmittel werden mit umfangreichen technischen Datenblättern geliefert, die die gesamte Dokumentation zur Validierung enthalten.
Verpackung: Erhältlich in Flaschen mit 100-ml-Konzentrat*, als gebrauchsfertige 900-ml-Sprühflasche und als 5-Liter-Flaschen. Gebrauchsfertige Packungen können sofort zum Aufsprühen und für Moppsysteme verwendet werden.
* Mischen Sie 100 ml Konzentrat mit 5 Liter Wasser, um eine 2% ige Lösung herzustellen.
Standards: EN-Normen: EN 1276 - Bakterizide Aktivität, EN 1650 - Fungizide Aktivität, EN 13697 Bakterizider Oberflächen-Test
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind ein eigenes Analysezertifikat, Sterilitätsvalidierung, Bestrahlungszertifikat und detaillierte technische Dokumentation (einschließlich Produktspezifikationen und Informationen zu Herstellungsprozess, Haltbarkeit, mikrobiologischen und Analysedaten).
Verpackung: Erhältlich in Flaschen mit 100-ml-Konzentrat*, als gebrauchsfertige 900-ml-Sprühflasche und als 5-Liter-Flaschen. Gebrauchsfertige Packungen können sofort zum Aufsprühen und für Moppsysteme verwendet werden.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
* Mischen Sie 100 ml Konzentrat mit 5 Liter Wasser, um eine 2% ige Lösung herzustellen.