Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Desinfektionsmittel, steril, Crystel Gold und Crystel Silver
Lieferant: TRISTEL SOLUTIONS
Crystel Gold und Crystel Silver sind ideal zur Desinfektion von Produktkontaktflächen und behandschuhten Händen.
Crystel Gold und Crystel Silver sind ideal zur Desinfektion von Produktkontaktflächen und behandschuhten Händen.
  • Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel zur Verwendung auf Produktkontaktoberflächen
  • Für den professionellen Gebrauch
  • Beutel im Flaschendesign mit einem 0,2-μm-Filter im Triggerkopf
  • Gold und Silver werden in einer Klasse A-Umgebung innerhalb eines Klasse-B-Raums befüllt
  • EN-Normen: EN 1276 - Bakterizide Wirkung; EN 1650 - Fungizide Aktivität; EN 13697 - Bakterizider Oberflächen-Test
Diese gebrauchsfertigen Lösungen eignen sich für alle Oberflächen in pharmazeutischen Produktionsanlagen.
Sterile Gold-Packungen enthalten eine gebrauchsfertige Lösung mit 70% Wasser für Injektionszwecke (WFI) *
Sterile Silver-Packungen enhalten eine gebrauchsfertige Lösung mit 70% denaturiertem Ethanol mit Wasser für Injektionszwecke (mit 5% IPA entmischt)
  • Gebrauchsfertige Desinfektionsmittel zur Verwendung auf Produktkontaktoberflächen
  • Für den professionellen Gebrauch
  • Beutel im Flaschendesign mit einem 0,2-μm-Filter im Triggerkopf
  • Gold und Silver werden in einer Klasse A-Umgebung innerhalb eines Klasse-B-Raums befüllt
  • EN-Normen: EN 1276 - Bakterizide Wirkung; EN 1650 - Fungizide Aktivität; EN 13697 - Bakterizider Oberflächen-Test
Alle Desinfektionsmittel werden mit umfangreichen technische Datenblättern geliefert, die die gesamte Dokumentation zur Validierung enthalten.
Verpackung: Gebrauchsfertig erhältlich als 1-Liter-Sprühflasche (mit Triggerkopf) und 5 l-Packungen.
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind ein eigenes Analysezertifikat, Sterilitätsvalidierung, Bestrahlungszertifikat, Endotoxin-Validierung und detaillierte technische Dokumentation (einschließlich Produktspezifikationen und Informationen zu Herstellungsprozess, Haltbarkeit, mikrobiologischen und Analysedaten).
Verpackung: Gebrauchsfertig erhältlich als 1-Liter-Sprühflasche (mit Triggerkopf) und 5 l-Packungen.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Verpackt VE Katalognummer Menge
Gold: steriles IPA-Desinfektionsmittel für die manuelle Desinfektion 1 l-Sprühflaschen 6 141-0916
Gold: steriles IPA-Desinfektionsmittel für die manuelle Desinfektion 5 Liter-Behälter 2 141-0917 Unavailable
Silber: steriles DE-Desinfektionsmittel für die manuelle Desinfektion 1 l-Sprühflaschen 6 141-0918
Gold: steriles IPA-Desinfektionsmittel für die manuelle Desinfektion 900 ml-Sprühflasche 6 Bottle TRSTCRY115
unavailable Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping