Kalorimeter, C 1
Lieferant: IKA
IKAC10002412EA 15142 EUR
IKAC10002412 IKAC10002414 IKAC10002415 IKAC10002417
Kalorimeter, C 1
Das C1 Verbrennungskalorimeter bietet ein hohes Maß an Automatisierung. Es arbeitet mit einem isoperibolen statischen Mantel und einer leichten, einfach aufsteckbaren Verbrennungskammer.
  • Automatische Sauerstoffbefüllung, Entgasung und Spülung
  • Arbeitet entweder mit einem Kühler (KV 600) oder Leitungswasser bei Verwendung der Wasserheizung C1.20
  • Schnittstellen für PC (USB-B), Drucker (serielle Schnittstelle), Waage (serielle Schnittstelle)
  • Automatische Zündung mit festem Zünddraht sowie Zündenergiebestimmung für jeden Versuch
  • Automatische Wasserbefüllung und -entleerung
  • Eine leichte, einfach aufsteckbare Verbrennungskammer ersetzt das herkömmliche Aufschlussgefäß mit Schraubverschluss
Es kann über ein Bedienfeld und mit der Calwin C 6040 Software betrieben werden. Diese Software bietet zusätzliche Funktionen bei der Datenverarbeitung mit Microsoft SQL, LIMS und Korrekturberechnungen.
Lieferumfang: Inklusive Tischnetzteil, Zuflussleitung, Rückflussleitung, Ablassschlauch, Rundkabelschelle, Anschlussrohr, Entlüftungsschlauch, Netzkabel, O-Ringen, C 1.1012 Organizer, C 1.104 Wasserbadzusatz, C 723 Benzoesäure, O-Ring-Fett Molykote 55, Griff und Betriebsanleitung.