Tetrakis(ethylmethylamino)zirkonium(IV), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL553131-5GEA 374 EUR
SIAL553131-5G
Tetrakis(ethylmethylamino)zirkonium(IV), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(ethylmethylamino)zirkonium(IV)
Formel: C₁₂H₃₂N₄Zr
MDL: MFCD03427131
CAS-Nummer: 175923-04-3