2-Acetamidoethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL100455-500GEA
106
EUR
SIAL100455-500G
SIAL100455-25G
2-Acetamidoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Acetamidoethanol
Formel:
C₄H₉NO₂ Molecular Weight: 103,12 g/mol |
MDL:
MFCD00002836 CAS-Nummer: 142-26-7 EINECS: 205-530-8 |