2-Acetamidoethanol 96%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

ACRO146201000EA 110 EUR
ACRO146201000 ACRO146200050
2-Acetamidoethanol 96%
2-Acetamidoethanol
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 15,8 °C
Dichte: 1,11 g/cm³
Flammpunkt: 176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002836
CAS-Nummer: 142-26-7
EINECS: 205-530-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR