1,2,4,5-Tetrakis(brommethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL236616-5GEA 176 EUR
SIAL236616-5G
1,2,4,5-Tetrakis(brommethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
1,2,4,5-Tetrakis(brommethyl)benzol
Formel: C₁₀H₁₀Br₄
MDL: MFCD00009664
CAS-Nummer: 15442-91-8