5-Methoxy-3-phenylbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBYA-8660-1GEA
196
EUR
COBBYA-8660-1G
5-Methoxy-3-phenylbenzoesäure
5-Methoxy-3-phenylbenzoesäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD14702065 CAS-Nummer: 1214369-81-9 |