5-Chlor-2,3-dimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL571008-5GEA 393 EUR
SIAL571008-5G
5-Chlor-2,3-dimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2,3-dimethoxybenzaldehyd
Formel: C₉H₉ClO₃
MDL: MFCD01743107
CAS-Nummer: 86232-28-2