4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBD-0035-5GEA
174
EUR
COBBBD-0035-5G
COBBBD-0035-1G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,1733 g/mol |
MDL:
MFCD01407645 CAS-Nummer: 22080-96-2 |