Methylarachidat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13112840EA 61 EUR
EHERC13112840
Methylarachidat
Methylarachidat
Formel: C₂₁H₄₂O₂
Molecular Weight: 326,56 g/mol
MDL: MFCD00009014
CAS-Nummer: 1120-28-1
EINECS: 214-304-8