Methylarachidat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
42399.04EA 86.6 EUR
42399.04 42399.09
Methylarachidat ≥98%
Methylarachidat
Formel: C₂₁H₄₂O₂
Molecular Weight: 326,56 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 48 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009014
CAS-Nummer: 1120-28-1
EINECS: 214-304-8