cis-3-Hexenylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW317101-200G-KEA 105 EUR
SIALW317101-200G-K SIALW317101-1KG-K
cis-3-Hexenylacetat, Sigma-Aldrich®
cis-3-Hexenylacetat
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,20 g/mol
MDL: MFCD00036563
CAS-Nummer: 3681-71-8
EINECS: 222-960-1
UN: 3272
ADR: 3,III