cis-3-Hexenylacetat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA14202500EA 72 EUR
EHERCA14202500
cis-3-Hexenylacetat
cis-3-Hexenylacetat
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,20 g/mol
MDL: MFCD00036563
CAS-Nummer: 3681-71-8
EINECS: 222-960-1
UN: 3272
ADR: 3,III