cis-3-Hexenylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Warning
A19380.14 A19380.22
A19380.14EA 45.3 EUR
A19380.14 A19380.22
cis-3-Hexenylacetat ≥99%
cis-3-Hexenylacetat
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,20 g/mol
Siedepunkt: 169 °C
Dichte: 0.899
Flammpunkt: 59 °C (138 °F)
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD00036563
CAS-Nummer: 3681-71-8
EINECS: 222-960-1
UN: 3272
ADR: 3,III