Linalylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW263613-100G-KEA 94.6 EUR
SIALW263613-100G-K SIALW263613-1KG-K
Linalylacetat, Sigma-Aldrich®
Linalylacetat
Formel: C₁₂H₂₀O₂
MDL: MFCD00008907
CAS-Nummer: 115-95-7
EINECS: 204-116-4