Benzyl(tributyl)phosphoniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD04037.250EA
0
EUR
MAYBJFD04037.250
MAYBJFD04037.1
Benzyl(tributyl)phosphoniumchlorid
Benzyl(tributyl)phosphoniumchlorid
Formel:
C₁₉H₃₄ClP |
CAS-Nummer:
1224-56-2 |