(S)-(-)-1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidin 98%, ee 99%
Lieferant: Thermo Scientific
L19689.06EA 109 EUR
L19689.06 L19689.03
(S)-(-)-1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidin 98%, ee 99%
(S)-(-)-1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidin
Formel: C₁₃H₁₈N₂O
Schmelzpunkt: 44…46 °C
MDL: MFCD03788746
CAS-Nummer: 114636-30-5