(1-Ethoxycarbonylethyliden)triphenylphosphoran ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
A15619.14EA 147 EUR
A15619.14 A15619.18 A15619.09 A15619.30
(1-Ethoxycarbonylethyliden)triphenylphosphoran ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethyliden)triphenylphosphoran
Formel: C₂₃H₂₃O₂P
Molecular Weight: 362,41
Schmelzpunkt: 154…160 °C
MDL: MFCD00009160
CAS-Nummer: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4