1,2-Vinylenbis(triphenylphosphoniumbromid) Monohydrat ≥98%
Achtung
L00956.09EA 35.46 EUR
L00956.09
1,2-Vinylenbis(triphenylphosphoniumbromid) Monohydrat ≥98%
1,2-Vinylenbis(triphenylphosphoniumbromid) Monohydrat
Formel: C₃₈H₃₂Br₂P₂·1H₂O
Molecular Weight: 728,45 g/mol (710,44 anhy)
Schmelzpunkt: ∼ 236…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040548
CAS-Nummer: 54770-27-3
EINECS: 259-334-2