3-Amino-5-brom-2-methoxypyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H54299.03EA 254 EUR
H54299.03 H54299.06 H54299.MD
3-Amino-5-brom-2-methoxypyridin 96%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Molecular Weight: 203,04
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368887
CAS-Nummer: 884495-39-0