4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-9005-250MEA 232 EUR
COBBBB-9005-250M COBBBB-9005-1G
4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure
4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BNO₃
MDL: MFCD09908170
CAS-Nummer: 947533-23-5