2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8681-1GEA
529
EUR
COBBPN-8681-1G
2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäurepinakolester
2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₃ |
MDL:
MFCD06795686 CAS-Nummer: 936250-19-0 |