2-Amino-5-(4-chlorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT1Y-0925.5EA 746 EUR
BIOT1Y-0925.5 BIOT1Y-0925.1 BIOT1Y-0925.500 BIOT1Y-0925.10
2-Amino-5-(4-chlorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
2-Amino-5-(4-chlorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Formel: C₁₀H₉ClN₄OS
MDL: MFCD06200937
CAS-Nummer: 886361-54-2