3-Cyan-4-fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19885.06EA 342 EUR
L19885.06
3-Cyan-4-fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
3-Cyan-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClFNO₂S
Molecular Weight: 219,62 g/mol
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093760
CAS-Nummer: 351003-23-1
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II