5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17136.MDEA 44.7 EUR
L17136.MD L17136.03
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd ≥98%
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (60 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075249
CAS-Nummer: 93249-62-8
EINECS: 000-000-0