3-Fluor-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd 95%
Achtung
H51878.03EA 189.28 EUR
H51878.03 H51878.MD
3-Fluor-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd 95%
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₄
Molecular Weight: 185,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846408
CAS-Nummer: 711022-47-8