3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L12147.09EA 45.6 EUR
L12147.09
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonylchlorid ≥97%
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₃S
Molecular Weight: 261,51 g/mol
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007432
CAS-Nummer: 23378-88-3
EINECS: 245-619-9
UN: 3261
ADR: 8,III