4-(trans-4-Hydroxycyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5062-1GEA
409
EUR
COBBBB-5062-1G
COBBBB-5062-5G
4-(trans-4-Hydroxycyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(trans-4-Hydroxycyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₈BNO₄ Molecular Weight: 263,0973 g/mol |
MDL:
MFCD09878333 CAS-Nummer: 957062-70-3 |