5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A15754.03EA 37.2 EUR
A15754.03 A15754.06
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol 97%
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Molecular Weight: 173,22 g/mol
Schmelzpunkt: 124…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067874
CAS-Nummer: 10199-50-5
EINECS: 000-000-0