5-Amino-4-cyan-1-(4-fluorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1407-1GEA
124
EUR
COBBHI-1407-1G
COBBHI-1407-5G
5-Amino-4-cyan-1-(4-fluorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-1-(4-fluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₉FN₄ |
MDL:
MFCD08459267 CAS-Nummer: 51516-82-6 |