5-Amino-4-cyan-1-(2-fluorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1418-5GEA
409
EUR
COBBHI-1418-5G
COBBHI-1418-1G
5-Amino-4-cyan-1-(2-fluorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-1-(2-fluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₉FN₄ |
MDL:
MFCD10699687 CAS-Nummer: 1072944-83-2 |