5-Amino-4-cyan-1-(2,5-difluorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1425-1GEA
452
EUR
COBBHI-1425-1G
5-Amino-4-cyan-1-(2,5-difluorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-1-(2,5-difluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₈F₂N₄ |
MDL:
MFCD11053836 CAS-Nummer: 1072944-86-5 |