Ethylisodehydroacetat 95%

Lieferant: Thermo Scientific

ACRO373900250EA 78.83 EUR
ACRO373900250
Ethylisodehydroacetat 95%
Ethylisodehydroacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Siedepunkt: 290…295 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1,167 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006643
CAS-Nummer: 3385-34-0
EINECS: 222-195-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5135 to 1.5165 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR